Läs mer
5-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Aminoethoxy)-3-methoxyphenol |
| CAS | 1076198-81-6 |
| Molekylformel | C9 H13 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3/c1-12-8-4-7(11)5-9(6-8)13-3-2-10/h4-6,11H,2-3,10H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(O)cc(OCCN)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-aminoethoxy)-5-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.2 |
| Formel vikt | 183.0895 |