Läs mer
5-(2-aminoetylamino)-1-naftalensulfonsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11418841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418841 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11418841 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215474001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    1004.85 SEK / 1g
    Save 50.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Syntetisk. Löslig i DMSO och IN NaOH (2,0 mg/ml). Fri syra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalene sulfonic acid
CAS 50402-56-7
Färg Grå-gul
Molekylformel C12H14N2O3S
MDL-nummer MFCD00066932
Kvantitet 1 g
Synonym 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonic acid, 1,5-edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid, edans, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalene sulfonic acid, 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonic acid, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 5-2-aminoethyl amino
InChI-nyckel SJQRQOKXQKVJGJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCCNC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O
IUPAC-namn 5-[(2-aminoetyl)amino]naftalen-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 266.32
PubChem CID 92329
Formel vikt 266.32
Fysisk form Kristallint pulver