Läs mer
5-(2-(Benzylamino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-(Benzylamino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 2386661-13-6 |
| Molekylformel | C16H18N2O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Labetalol EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O3/c17-16(21)13-8-12(6-7-14(13)19)15(20)10-18-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15,18-20H,9-10H2,(H2,17,21) |
| LEDER | O=C(N)C1=CC(C(O)CNCC2=CC=CC=C2)=CC=C1O |
| IUPAC-namn | 5-(2-(benzylamino)-1-hydroxyethyl)-2-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vikt | 286.13 |