Läs mer
5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 59827-93-9 |
| Molekylformel | C13H12BrNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-(2-Bromo-1-oxobutyl)-8-hydroxy-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12BrNO3/c1-2-9(14)13(18)8-3-5-10(16)12-7(8)4-6-11(17)15-12/h3-6,9,16H,2H2,1H3,(H,15,17) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C(C(C(Br)CC)=O)=CC=C2O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 5-(2-bromobutanoyl)-8-hydroxyquinolin-2(1H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.14 |
| Formel vikt | 309 |