Läs mer
5-(2-Brometoxi)-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10782303
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10782303 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10782303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB00889DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Bromoethoxy)-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine
CAS 1710-62-9
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11BrO3
MDL-nummer MFCD00099411
Kvantitet 1 g
Synonym 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 5-2-bromoethoxy-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxin,5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yloxy-2-bromoethane
InChI-nyckel IHXJWHBJQFUJBZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrCCOC1=CC=CC2=C1OCCO2
IUPAC-namn 5-(2-brometoxi)-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin
Molekylvikt (g/mol) 259.10
PubChem CID 2735566
Formel vikt 259.1
Procent renhet 95%