Läs mer
5-(2-bromoetyl)-2,3-dihydrobensofuran, TRC
Produktkod. 30347991
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30347991 500 mg
1 options
Produktkod. 30347991 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB684233500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
CAS 127264-14-6
Molekylformel C10 H11 Br O
Kvantitet 500 mg
Synonym Darifenacin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2
LEDER BrCCc1ccc2OCCc2c1
IUPAC-namn 5-(2-bromoetyl)-2,3-dihydro-1-bensofuran
Molekylvikt (g/mol) 227.1
Formel vikt 225.9993