missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(2-Bromoethyl-d4)-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Bromoethyl-d4)-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 1189652-25-2 |
| Molekylformel | C10H7D4BrO |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2/i3D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])c1ccc2OCCc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.12 |
| Formel vikt | 230.0244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?