Läs mer
5-[2-(brommetyl)fenyl]-3-metyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11300677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11300677 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10526134 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300677 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49608CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 892501-91-6
Molekylformel C10H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 253.10
MDL-nummer MFCD09064955
InChI-nyckel GTXIOLDSSMKRDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl bromide, pubchem23328, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromomethyl phenyl-3-methyl
PubChem CID 24229503
IUPAC-namn 5-[2-(brommetyl)fenyl]-3-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NOC(=N1)C1=CC=CC=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.1
Procent renhet 97%