Läs mer
5-(2-bromfenyl)-1,3-oxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321673
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321673 1 g 1g
10299712 250 mg 250mg
10021884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10321673 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35710DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 328270-70-8
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.057
MDL-nummer MFCD05668985
InChI-nyckel JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
PubChem CID 3780551
IUPAC-namn 5-(2-bromfenyl)-1,3-oxazol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 95%