Läs mer
5-(2-bromfenyl)-1-metyl-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387534
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10031974 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10387534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62110DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-89-4
Molekylformel C11H8BrF3N2
Molekylvikt (g/mol) 305.098
MDL-nummer MFCD09817512
InChI-nyckel UKDUPCWWWMHDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole
PubChem CID 24229660
IUPAC-namn 5-(2-bromfenyl)-1-metyl-3-(trifluormetyl)pyrazol
LEDER CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 305.1
Procent renhet 97%