Läs mer
5-(2-bromfenyl)-3-metyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl |
| Formel vikt | 239.07 |
| Procent renhet | 97% |