Läs mer
5-(2-bromfenyl)-3-metyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10788635
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10788635 1 g 1g
10015003 250 mg 250mg
10178794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10788635 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49610DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 375857-64-0
Molekylformel C9H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 239.072
InChI-nyckel NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18001310
IUPAC-namn 5-(2-bromfenyl)-3-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Synonym 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%