Läs mer
5-(2-bromfenyl)-3-metyl-1,2,4-oxadiazol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510707
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10015003
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC49610CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 375857-64-0
Molekylformel C9H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 239.072
InChI-nyckel NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18001310
IUPAC-namn 5-(2-bromfenyl)-3-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%