Läs mer
5-[2-klor-4-(trifluormetyl)fenyl]-2-furaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10417564
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10417564 25 g 25g
10365392 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10417564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW06174EB
Kemiska identifierare
CAS 306936-04-9
Molekylformel C12H6ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 274.623
MDL-nummer MFCD01571128
InChI-nyckel SAEPEPVLSICNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl-2-furaldehyde, 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2781786
IUPAC-namn 5-[2-klor-4-(trifluormetyl)fenyl]furan-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C2=CC=C(O2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 274.62
Procent renhet 95%