Läs mer
5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31431807
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31431807 5 g
31415490 25 g
31430438 10 g
31421731 1 g
31422127 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31431807 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD126885g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one
CAS 65435-04-3
Molekylformel C10H8ClNO2
MDL-nummer MFCD04115734
Kvantitet 5 g
LEDER O=C1NC2=C(C=C(C(CCl)=O)C=C2)C1
Molekylvikt (g/mol) 209.63
Procent renhet 98%