Läs mer
5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, Mikromol™
Beskrivning
5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 68559-48-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H12 Cl N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(2-Chlorobenzoyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNOS/c15-12-4-2-1-3-11(12)14(17)16-7-5-13-10(9-16)6-8-18-13/h1-4,6,8H,5,7,9H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C(=O)N2CCc3sccc3C2 |
| IUPAC-namn | (2-chlorophenyl)-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)methanone |
| Visa mer |