missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, Mikromol™
Beskrivning
5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 68559-55-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H12 Cl N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(2-Chlorobenzyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, Ticlopidine Hydrochloride Imp. L (EP), Ticlopidine Imp. L (EP), Ticlopidine USP Related Compound B, Ticlopidine USP RC B, Ticlopidine Related Compound B, Ticlopidine Hydrochloride Impurity L, Ticlopidine Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNOS/c15-12-4-2-1-3-10(12)9-16-7-5-13-11(14(16)17)6-8-18-13/h1-4,6,8H,5,7,9H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?