Läs mer
5-(2-kloretyl)-1,3-bensodioxol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10624975
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10624975 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10377454 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10624975 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50824CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23808-46-0
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD08435910
InChI-nyckel YFVIYUCTLBXCMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chloroethyl-1,3-benzodioxole, 5-2-chloroethyl-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-2-chloroethyl, 4-2-chloroethyl-1,2-methylenedioxybenzene, 5-2-chloroethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 15815969
IUPAC-namn 5-(2-kloretyl)-1,3-bensodioxol
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Chloroethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 184.62
Procent renhet 97%