Läs mer
5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3O3/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-20-15-13-14(7-8-16(15)21(17)2)22(10-9-19)11-12-23/h7-8,13,23H,3-6,9-12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 367.17 |