missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30366558
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366558 100 mg
30358154 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30366558 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369650100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 898224-95-8
Molekylformel C18H26ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 367.87
Synonym Bendamustine Impurity
IUPAC-namn ethyl 4-(5-((2-chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoate
LEDER OCCN(CCCl)C1=CC(N=C(CCCC(OCC)=O)N2C)=C2C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazole-2-butanoic Acid Ethyl Ester
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26ClN3O3/c1-3-25-18(24)6-4-5-17-20-15-13-14(7-8-16(15)21(17)2)22(10-9-19)11-12-23/h7-8,13,23H,3-6,9-12H2,1-2H3
Formel vikt 367.17
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.