Läs mer
5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)thioxomethyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dithio-desmethyl-carbodenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N6OS2/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(31)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)30-6-2)23(32)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,31) |
| Formel vikt | 470.1923 |
| Procent renhet | >95% |