missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Mikromol™
Beskrivning
5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 1391053-95-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H32 N6 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sildenafil Citrate Imp. A (EP), Sildenafil Imp. A (EP), Sildenafil USP Related Compound A, Sildenafil USP RC A, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Sildenafil Related Compound A (USP), Sildenafil Related Compound A, Sildenafil Citrate Impurity A, Sildenafil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-6-33-19-8-7-16(34(31,32)29-11-9-27(4)10-12-29)14-17(19)22-24-20-18(13-15(2)3)26-28(5)21(20)23(30)25-22/h7-8,14-15H,6,9-13H2,1-5H3,(H,24,25,30) |
| LEDER | CCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CC(C)C)nn(C)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?