Läs mer
5-(2-etoxyfenyl)-1,6-dihydro-1-metyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-thion, TRC
Produktkod. 30373409
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30373409 25 mg
1 options
Produktkod. 30373409 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89271025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
CAS 479074-06-1
Molekylformel C17H20N4OS
Kvantitet 25 mg
Synonym 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
InChI formel InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,23)
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Molekylvikt (g/mol) 328.43
Formel vikt 328.1358