missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 139756-21-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H20 N4 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC |
| IUPAC-namn | 5-(2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.37 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?