Läs mer
5-(2-Ethoxyphenyl)-2,6-dihydro-2-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Ethoxyphenyl)-2,6-dihydro-2-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 501120-40-7 |
| Molekylformel | C17H20N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(20-21(12)3)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22) |
| LEDER | CCCc1c2NC(=NC(=O)c2nn1C)c3ccccc3OCC |
| IUPAC-namn | 5-(2-ethoxyphenyl)-2-methyl-3-propyl-4H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.37 |
| Formel vikt | 312.1586 |