missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(2-fluorfenyl)-1H-pyrrol-3-karbaldehyd, TRC

Produktkod. 30133513
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133513 1 g
30009936 250 mg
30005338 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133513 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF4896551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 881674-56-2
Molekylformel C11H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 189.19
Synonym Vonoprazan Impurity 85
LEDER Fc1ccccc1c2cc(C=O)c[nH]2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H8FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-7,13H
Formel vikt 189.059
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.