Läs mer
5-(2-fluorfenyl)-1H-pyrrol-3-metanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-methanol |
| CAS | 881674-58-4 |
| Molekylformel | C11 H10 F N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10FNO/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-5-8(7-14)6-13-11/h1-6,13-14H,7H2 |
| LEDER | OCc1c[nH]c(c1)c2ccccc2F |
| IUPAC-namn | [5-(2-fluorfenyl)-1H-pyrrol-3-yl]metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.202 |
| Formel vikt | 191.075 |