Läs mer
5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11334136
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334136 250 mg 250mg
11324136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19259.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50907-19-2
Molekylformel C7H5FN4
Molekylvikt (g/mol) 164.143
MDL-nummer MFCD00798373
InChI-nyckel ZRFGTMYIGSTCSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-fluorophenyl-1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl tetrazole, 5-2-fluorophenyl-2h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl, acmc-20am9w, 2-fluorophenyl tetrazole, maybridge1_000232, 5-2-fluorophenyl-1h-tetraazole, 5-2-fluoro-phenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 596275
IUPAC-namn 5-(2-fluorophenyl)-2H-tetrazole
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=NNN=N2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
Smältpunkt 157°C to 159°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1105868
Formel vikt 164.14
Procent renhet 95%