Läs mer
5-(2-fluorfenyl)-N-metyl-1H-pyrrol-3-metanamin, TRC
Produktkod. 30135742
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135742 500 mg
17991775 1 g
17924975 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD632263500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1610043-62-3
Molekylformel C13 H10 F3 N O
Molekylvikt (g/mol) 253.22
Synonym 1-(5-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine
IUPAC-namn 4-fenoxi-2-(trifluormetyl)anilin
LEDER Nc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1H-pyrrole-3-methanamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10F3NO/c14-13(15,16)11-8-10(6-7-12(11)17)18-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2
Formel vikt 253.071
Procent renhet >95%