Läs mer
5-[2-Formyl-5-(hydroxymetyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-hydroxybenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[2-Formyl-5-(hydroxymethyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 876903-48-9 |
| Molekylformel | C13H11NO5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Mesalamine Impurity 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO5/c15-6-9-1-2-10(7-16)14(9)8-3-4-12(17)11(5-8)13(18)19/h1-6,16-17H,7H2,(H,18,19) |
| LEDER | OC1=C(C(O)=O)C=C(N2C(C([H])=O)=CC=C2CO)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.23 |
| Formel vikt | 261.0637 |