Läs mer
[5-(2-furyl)-1-metyl-lH-pyrazol-3-yl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10192844
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10192844 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10082304 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10192844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46909DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 876728-41-5
Molekylformel C9H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD08271948
InChI-nyckel XKIFRVDOWHFUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-2-furyl-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525802
IUPAC-namn [5-(furan-2-yl)-l-metylpyrazol-3-yl]metanol
LEDER CN1N=C(CO)C=C1C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.19
Procent renhet 95%