Läs mer
5-(2-Furyl)-1-metyl-lH-pyrazol-3-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3175287
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10679934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10056002 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10679934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46901CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 108128-39-8
Molekylformel C9H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD08060535
InChI-nyckel XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 7537639
LEDER CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)-l-metylpyrazol-3-karboxylsyra
Formel vikt 192.17
Procent renhet 97%