Läs mer
5-(2-Furyl)-1-metyl-lH-pyrazol-3-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10679934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10056002 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10679934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 108128-39-8
Molekylformel C9H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD08060535
InChI-nyckel XXEWHNSDJMBLBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-1btkv, 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 7537639
LEDER CN1N=C(C=C1C1=CC=CO1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)-l-metylpyrazol-3-karboxylsyra
Formel vikt 192.17
Procent renhet 97%