Läs mer
[5-(2-furyl)-lH-pyrazol-3-yl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585953
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10585953 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10005832 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10777105 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10585953 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35009CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 84978-67-6
Molekylformel C8H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 164.164
InChI-nyckel NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
PubChem CID 7060534
IUPAC-namn [3-(furan-2-yl)-lH-pyrazol-5-yl]metanol
LEDER C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97%