Läs mer
[5-(2-furyl)-lH-pyrazol-3-yl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 164.16 |
| Procent renhet | 97% |