Läs mer
5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421334
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10421334 5 g 5g
10095822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35001DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 116153-81-2
Molekylformel C8H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.147
MDL-nummer MFCD05170057
InChI-nyckel GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 654018
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)-lH-pyrazol-3-karboxylsyra
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 178.15
Procent renhet 97%