Läs mer
5-(2-Furyl)cyclohexane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2702206
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10121122 1 g 1g
10506805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10121122 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11333DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1774-11-4
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD00104796
InChI-nyckel FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-2-furanyl, 5-furan-2-yl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-2-furanyl, 5-2-furanyl cyclohexane-1,3-dione, maybridge1_003103, 5-2-furyl cyclohexan-1,3-dione, 5-2-furyl-cyclohexane-1,3-dione
PubChem CID 699513
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)cyclohexane-1,3-dione
LEDER C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)cyclohexane-1, 3-dione
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%