Läs mer
[5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10147762
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147762 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10147762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34909DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol
CAS 852180-63-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H7NO3
MDL-nummer MFCD07772820
Kvantitet 1 g
Synonym 5-2-furyl isoxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-furyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furanyl-3-isoxazolylmethanol, 5-2-furyl-3-isoxazolyl methanol, 5-furan-2-yl-isoxazol-3-yl-methanol
InChI-nyckel NBBDGNIUCJFJPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC-namn [5-(furan-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 165.148
PubChem CID 7164591
Formel vikt 165.15
Procent renhet 97%