Läs mer
5-(2-furyl)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708085
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10708085 250 mg 250mg
10547304 1 g 1g
10684215 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10708085 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC36601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 857283-84-2
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD06410257
InChI-nyckel YAIWRLRMUNJGCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23004860
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)nicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-2-furyl nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-nicotinic acid, 5-furan-2-yl nicotinicacid, 3-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 5-2-furanyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-furanyl
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%