Läs mer
5-(2-Furyl)pyridin-2-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452674
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452674 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10565574 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55104CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 886851-45-2
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
MDL-nummer MFCD10700053
InChI-nyckel GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl
PubChem CID 42555941
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)pyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.17
Procent renhet 95%