Läs mer
5-(2-Furyl)pyridin-2-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10565574
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10565574 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10452674 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565574 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55104DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 886851-45-2
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
MDL-nummer MFCD10700053
InChI-nyckel GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl
PubChem CID 42555941
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)pyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 173.17
Procent renhet 95%