Läs mer
5-(2-Furyl)pyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10652515 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10622705 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55101CB
Kemiska identifierare
CAS 930110-99-9
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD10700052
InChI-nyckel LTWJYKGQIACFMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl picolinic acid, 5-furan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-2-furyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-fur-2-yl pyridine-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl picolinicacid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-2-furanyl, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-2-furanyl
PubChem CID 26343608
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%