Läs mer
5-(2-furyl)tiofen-2-karbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10295904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10295904 250 mg 250mg
10103964 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10295904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47704CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 868755-64-0
Molekylformel C9H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 178.205
MDL-nummer MFCD06410178
InChI-nyckel IXUVFAGSDDBEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-fur-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-furanyl, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-furanyl-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 23004862
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)tiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.21
Procent renhet 97%