Läs mer
5-(2-Furyl)tiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662885
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662885 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10662885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47701CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Furyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 868755-62-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H6O3S
MDL-nummer MFCD05885497
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-2-furyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-fur-2-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-furanyl
InChI-nyckel ZASUJVQPFQRFPQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)tiofen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 194.20
PubChem CID 2052621
Formel vikt 194.21
Procent renhet 97%