Läs mer
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, Mikromol™
Produktkod. 17921566
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17921566 100 mg
1 options
Produktkod. 17921566 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0638.020100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
CAS 2514748-07-1
Analyt- eller komponentnamn 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C18 H18 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c1-13(19)11-15(14-7-3-2-4-8-14)12-18(21)16-9-5-6-10-17(16)20/h2-10,15,20H,11-12H2,1H3
LEDER CC(=O)CC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 282.334
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 282.126 g/mol