missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-one |
| CAS | 32795-64-5 |
| Molekylformel | C6H9NO2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-Thiazolone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2S/c1-4-5(2-3-8)10-6(9)7-4/h8H,2-3H2,1H3,(H,7,9) |
| LEDER | O=C1SC(=C(N1)C)CCO |
| IUPAC-namn | 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-2(3H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.21 |
| Formel vikt | 159.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?