Läs mer
5-(2-hydroxyetyl)-4-metyltiazol, Mikromol™
Produktkod. 30051344
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051344 100 mg
1 options
Produktkod. 30051344 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0049.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-(2-hydroxyetyl)-4-metyltiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
CAS 137-00-8
Analyt- eller komponentnamn 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H9 N O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT
InChI formel InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
LEDER Cc1ncsc1CCO
IUPAC-namn 2-(4-metyl-1,3-tiazol-5-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 143.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 143,0405 g/mol