Läs mer
5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-((2-Hydroxyethyl)amino)-2-methylphenol |
| CAS | 55302-96-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-7-2-3-8(6-9(7)12)10-4-5-11/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(C=C(C=C1)NCCO)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.2 |
| Formel vikt | 167.0946 |
| Procent renhet | >95 |