Läs mer
5-(2-Hydroxyethylamino)-2-methoxylaniline Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Hydroxyethylamino)-2-methoxylaniline sulfate |
| CAS | 83763-48-8 |
| Molekylformel | C9H14N2O2 • H2SO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Amino-4-(β-hydroxyethylamino)anisole Sulfate, 2-Amino-4-[(2-hydroxyethyl)amino]anisole Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O2.H2O4S/c1-13-9-3-2-7(6-8(9)10)11-4-5-12;1-5(2,3)4/h2-3,6,11-12H,4-5,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | COC1=C(C=C(C=C1)NCCO)N.OS(=O)(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.29 |
| Formel vikt | 280.0729 |