Läs mer
5-(2-Hydroxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Hydroxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]p |
| CAS | 1159977-45-3 |
| Molekylformel | C14H14N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O2/c1-2-5-9-11-12(18-17-9)14(20)16-13(15-11)8-6-3-4-7-10(8)19/h3-4,6-7,15H,2,5H2,1H3,(H,16,20)(H,17,18)/b13-8- |
| LEDER | CCCc1[nH]nc2C(=O)N\C(=C/3\C=CC=CC3=O)\Nc12 |
| IUPAC-namn | (5Z)-5-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)-3-propyl-2,4-dihydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.29 |
| Formel vikt | 270.1117 |